MABE1796M
Anti-YL-1 Antibody, clone EX-1Y32
clone EX-1Y32, from mouse
Synonym(e):
Vacuolar protein sorting-associated protein 72 homolog, Protein YL-1, Transcription factor-like 1
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EX-1Y32, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Immunocytochemistry Analysis: A 1:800 dilution from a representative lot detected YL-1 in HeLa cells.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL from a representative lot detected YL-1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Immunoprecipitation Analysis: 1-10 µg from a representative lot detected YL-1 in Mouse embryonic fibroblast (MEF) total cell extracts.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected YL-1 in Mouse embryonic fibroblast (MEF) cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash