MABD76
Anti-Oct-4 Antibody, clone 9B7
clone 9B7, from mouse
Synonym(e):
POU domain, class 5, transcription factor 1, Octamer-binding protein 3, Oct-3, Octamer-binding protein 4, Oct-4, Octamer-binding transcription factor 3, OTF-3
Größe auswählen
CHF 414.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 414.00
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9B7, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (immunogen homology)
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... POU5F1(5460)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Transkriptionsfaktoren
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in COS7 cells.
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Oct-4 in 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse embryonic stem cell lysate
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable