MABD407
Anti-SIP1 Antibody, clone 6E5
clone 6E5, 1 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
Smad-interacting protein 1, SMADIP1, Zinc finger homeobox protein 1b, Zinc finger E-box-binding homeobox 2, SIP1
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6E5, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZEB2(9839)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Pluripotente Stammzellen & Stammzellen der frühen Entwicklungsphase
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable