MABD127
Anti-FBXO15 Antibody, clone 3B11.1
clone 3B11.1, from mouse
Synonym(e):
F-box only protein 15
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B11.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgMκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FBXO15(201456)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Ubiquitin & Ubiquitin-Stoffwechsel
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected FBXO15 in 10 µg of human H9 embryonic stem cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable