Wichtige Dokumente
MABD117
Sigma-Aldrich
Anti-GATA-Antikörper3, Klon 7B5
ascites fluid, clone 7B5, from mouse
Synonym(e):
Trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3, GATA-binding factor 3
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
7B5, monoclonal
application:
IHC
WB
Speziesreaktivität:
human
Methode(n):
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7B5, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GATA3(2625)
Allgemeine Beschreibung
Der GATA-bindender Faktor 3 (GATA3), auch bekannt als Trans-agierender T-Zell-spezifischer Transkriptionsfaktor GATA-3, ist ein Transkriptionsfaktor, der eine Zinkfingerdomäne enthält. GATA3 wird vor allem in T-Zellen exprimiert, wo es vermutlich durch Bindung an Aktivatoren an der Aktivierung von T-Zell-Rezeptor-Genen beteiligt ist. Die Analyse von konditionalen GATA3-Knockout-Mäusen bestätigte die entscheidende Rolle von GATA3 bei der Differenzierung und Vermehrung von T-Helferzellen. Zellen, die GATA3 exprimieren, entwickeln das Profil von Th2-Zellen und sezernieren IL-4, IL-5 und IL-13. Die Bindung von GATA3 in den regulatorischen Regionen der Gene dieser Zytokine verändert die Chromatinstruktur und erhöht die Zugänglichkeit für andere Transkriptionsfaktoren. Die Aktivierung der T-Zellen-Rezeptoren aktiviert NFAT und andere Transkriptionsfaktoren, die mit GATA3 zusammenarbeiten, um die Differenzierung der Th2-Zellen einzuleiten. Die Blockierung der GATA3-Aktivität wurde als therapeutische Strategie zur Behandlung von Asthma vorgeschlagen. GATA3 wurde auch mit Entwicklungsprozessen wie die Entwicklung des Innenohrs in Verbindung gebracht.
Immunogen
Aufgereinigtes rekombinantes Fragment des humanen GATA3, exprimiert in E. coli.
Anwendung
Dieser monoklonale Maus-Antikörper, Anti-GATA-Antikörper 3, Klon 7B5, erkennt GATA und ist für die Verwendung in Western Blot und IHC validiert.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Pluripotente und frühe Differenzierung
Immunhistochemische Analyse: Eine Verdünnung von 1:200–1000 aus einer repräsentativen Charge wies GATA3 in humanem Dünndarmgewebe nach.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in GATA3-hIgGFc-transfiziertem HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine Verdünnung von 1:500–2000 dieses Antikörpers wies GATA3 in GATA3-hIgGFc-transfiziertem HEK293-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~75 kDa gemessen
Physikalische Form
Monoklonale Maus-IgG1-Aszitflüssigkeit mit bis zu 0,1 % Natriumazid.
Nicht aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
GATA3-hIgGFc-transfiziertes HEK293-Zelllysat
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable