MABC580
Anti-Clathrin Heavy Chain Antibody, clone 6F10.1
clone 6F10.1, from mouse
Synonym(e):
Clathrin heavy chain 1, Clathrin Heavy Chain, Clathrin heavy chain on chromosome 17, CLH-17
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6F10.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CLTC(1213)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunocytochemistry Analysis: 25.0 µg/mL from a representative lot detected Clathrin Heavy Chain in HeLa, A431, HUVEC, and NIH/3T3 cells.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Clathrin Heavy Chain in 10 µg of PC12 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable