MABC1731
Anti-B7-H3 (CD276) Antibody, clone 376.96
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
purified antibody
Klon
376.96
monoclonal
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human, human, mouse
Konzentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Wirkungsweise
| inhibits
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected B7-H3 (CD276) in one million SK-OV-3 cells.
Physikalische Eigenschaften
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable