MAB8878
Anti-Cdk1 Antibody, clone A17.1.1
clone A17.1.1, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
p34cdc2, CDC2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A17.1.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, Xenopus, mouse, rat, chicken
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
activity assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Cdk1(12534)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Immunofluorescence
Immunoprecipitation: (Native/denatured, Protein A; 2μg/mg protein lysate)
Immunohistology (Formalin, 2-4μg/mL for 30 min at RT)
Paraffin Sections (staining requires antigen retrieval).
Western Blotting
Kinase Assay
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
p34cdc2, a serine/threonine kinase, is activated by cyclins, presumably by dephosphorylation of tyrosine residues. MAB8878 inhibits the activation of p34cdc2 kinase by cyclins and precipitates an active kinase.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
POSITIVE CONTROL:
HeLa or NIH3T3 cells. Germinal center in a tonsil or reactive lymph node. Cellular localization is predominantly nuclear, with some cytoplasmic staining.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable