MAB8672-I
Anti-HSV1-ICP8 Antibody, clone 10A3
clone 10A3, from mouse
Synonym(e):
Major DNA-binding protein, HSV1-ICP8, Infected cell protein 8
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10A3, monoclonal
Speziesreaktivität
virus
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected 1.25 µg of 1CB8 recombinant protein.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1