MAB858-4
Anti-RSV Antibody, blend, clones 133-1H, 131-2G, and 130-12H
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
RSV
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
130-12H, monoclonal
131-2G, monoclonal
133-1H, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Infektionskrankheiten
Virale Infektionskrankheiten
Indirect Immunofluorescence at 1:100-200+ (fresh frozen tissue sections)
Final working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
RSV Control Slides, Catalogue Number 5012-5
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable