MAB8252
Anti-Influenza A Antibody, H-1 Antigen, clone 58AB7-19-18
clone 58AB7-19-18, Chemicon®, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
58AB7-19-18, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
• Reacts strongly with the following H1N1 strains:
A/Taiwan/1/86, A/USSR/90/77, and all CA strains 1986 to present.
• Does not react well with A/Texas/36/91; or the New Caledonia strain (after 1998).
• No reactivity shown to the following H3N2 strains:
A/Wuhan/396/95; A/Johannesburg/33/94; A/Shandung/93;A/Shanghai/16/89.
• No reactivity shown to Influenza B strains.
Immunogen
Anwendung
Infektionskrankheiten
Virale Infektionskrankheiten
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable