MAB5778-I
Anti-NMDAR2B Antibody, C-term Antibody, clone 1C6.5C4
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C6.5C4, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 166.07 kDa
observed mol wt ~170 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse, rabbit
Verpackung
antibody small pack of 100 μL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected NMDAR2B in Rat brain tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected NMDAR2B in Western Blotting applications (Laurie, D.J., et. al. (1997). Mol. Brain Res. 51(1-2):23-32).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable