Dokumente
MAB5550
Sigma-Aldrich
Anti-TorsinA-Antikörper
ascites fluid, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-AMC5, Anti-DYT1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TOR1B(27348)
Allgemeine Beschreibung
TorsinA kann den Zelltransport des Dopamin-Transporters sowie anderer polytopischer membrangebundener Proteine, einschließlich G-Protein-gekoppelter Rezeptoren, Transporter und Ionenkanäle, regulieren. TorsinA findet sich in den Dopamin-Neuronen, die bei Morbus Parkinson verloren gehen, und ist Bestandteil der Lewy-Körperchen. Außerdem liegt ein genetischer Defekt in TorsinA der Torsionsdystonie zugrunde, einer Krankheit, die durch schmerzhafte Muskelkontraktionen gekennzeichnet ist, die zu unkontrollierbaren Distorsionen führen.
Spezifität
TorsinA
Immunogen
Maltose-bindendes Fusionsprotein aus humanem TorsinA.
Anwendung
Dieser Anti-TorsinA-Antikörper ist zur Verwendung in IP, WB und IC für den Nachweis von TorsinA validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Neurodegenerative Erkrankungen
Zielbeschreibung
37 kDa
Physikalische Form
Asziten
Flüssig. Ohne Konservierungsmittel
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positivkontrolle: Humanes Hirnlysat, mit NGF behandelte PC12-Zellen.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Diminishing evidence for torsinA-positive neuronal inclusions in DYT1 dystonia.
Drew Pratt et al.
Acta neuropathologica communications, 4(1), 85-85 (2016-08-18)