MAB5492
Anti-Huntingtin-Antikörper, A.S. 1-82
ascites fluid, clone 2B4, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-Huntingtin, Anti-Huntingtin Antibody, Detection Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HTT(3064) , SLC6A4(6532)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunzytochemie (1): 1:500–1:5.000
Immunhistochemie (1,2): 1:500–1:5.000
ELISA: 1:500–1:5.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Normales humanes Großhirnrindenlysat, Mauskortexproben aus HD- oder Wildtyp-Mäusen.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable