Wichtige Dokumente
MAB5406B
Sigma-Aldrich
Anti-GAD67-Antikörper, Klon 1G10.2, Biotin-Konjugat
clone 1G10.2, from mouse, biotin conjugate
Synonym(e):
Glutamate decarboxylase 1, 67 kDa glutamic acid decarboxylase, GAD-67, Glutamate decarboxylase 67 kDa isoform
Größe auswählen
100 μL
CHF 520.00
CHF 520.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 520.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 520.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
biotin conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G10.2, monoclonal
Speziesreaktivität
rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GAD1(2571)
Allgemeine Beschreibung
Glutamat-Decarboxylase (GAD; E.C. 4.1.1.15) ist ein Enzym, das für die Umwandlung von Glutaminsäure in Gamma-Aminobuttersäure (GABA), dem wichtigsten inhibitorischen Transmitter in höheren Hirnregionen und Hemmer des mutmaßlichen parakrinen Hormons in Langerhans-Inseln, verantwortlich ist. Zwei molekulare Formen von GAD (65 kDa und 67 kDa, 64 % AS-Identität zwischen Formen) sind hoch-konserviert und beide Formen werden im ZNS, den Langerhans-Inselzellen, Hoden, Eileitern und Eierstöcken exprimiert. Die Isoformen sind zytoplasmatisch und bereichsweise im Gehirn von Ratten und Mäusen verteilt (Sheikh, 1999). Bei GAD65 handelt es sich um ein amphiphiles, membranverankertes Protein (585 a.a.), das auf dem menschlichen Chromosom 10 kodiert wird und für die vesikuläre GABA-Bildung verantwortlich ist. GAD67 ist zytoplasmatisch (594 a.a.), wird auf dem Chromosom 2 kodiert und scheint zu einem beträchtlichen Teil für die zytoplasmatische GABA-Bildung verantwortlich zu sein. Während der neuronalen Entwicklung ändert sich die GAD-Expression im Rückenmark von Ratten. GAD65 wird transient in Kommissuralaxonen um E13 herum exprimiert, jedoch am nächsten Tag herunterreguliert, während sich die Expression von GAD67 in den Somata dieser Neuronen größtenteils erhöht (Phelps, 1999). Bei der voll entwickelten Bauchspeicheldrüse von Ratten scheinen GAD65 und GAD67 unterschiedlich lokalisiert zu sein, GAD65 hauptsächlich in Insulin enthaltenden Beta-Zellen und GAD67 in Glucagon enthaltenden (A) Zellen (Li, 1995). Die GAD67-Expression scheint vor allem plastisch zu sein und kann sich als Reaktion auf experimentelle Manipulationen (zum Beispiel durch neuronale Stimulation oder Durchtrennung) oder Krankheitsprogression und auftretende Störungen wie Schizophrenie ändern (Volk, 2000). Die Kolokalisierung der beiden GAD-Isoforme zeigt ebenfalls Änderungen bei der GAD65/GAD67-Verteilung, die mit bestimmten Krankheitsstadien wie IDDM und SMS zusammenhängen.
Spezifität
Reagiert mit GAD67. Beim Western-Blot am Hirnzell-Lysat von Ratten wurde keine Kreuzreaktivität mit GAD65 nachgewiesen.
Immunogen
Rekombinantes GAD67-Protein
Anwendung
Dieser Anti-GAD-Antikörper, Klon 1G10.2, Biotin-Konjugat, ist zur Verwendung in IHC für den Nachweis von GAD67 validiert. Weitere Informationen zu diesem Anti-GAD-Antikörper finden Sie unten.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:100 wurde GAD67 in primären E18-Kortexzellen der Ratte nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Immunhistochemie an Kortex-Gewebe der Ratte.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:25 dieses Antikörpers wurde GAD67 in Kortex-Gewebe der Ratte nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~67 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG2a konjugiert an Biotin in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Rattenkortex-Gewebe
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jose A Fernandez-Leon et al.
eLife, 10 (2021-12-17)
The recollection of environmental cues associated with threat or reward allows animals to select the most appropriate behavioral responses. Neurons in the prelimbic (PL) cortex respond to both threat- and reward-associated cues. However, it remains unknown whether PL regulates threat-avoidance
Jean-Christophe Delpech et al.
Science translational medicine, 13(611), eabe8455-eabe8455 (2021-09-16)
Abnormally phosphorylated tau, an early neuropathologic marker of Alzheimer’s disease (AD), first occurs in the brain’s entorhinal cortex layer II (ECII) and then spreads to the CA1 field of the hippocampus. Animal models of tau propagation aiming to recapitulate this
Si Chen et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 58(4), 2306-2316 (2017-04-22)
To determine whether dopamine receptor D1 (D1R) signaling pathway activation by bright light (BL) in specific retinal neuronal cell types contributes to inhibiting form-deprivation myopia (FDM) in mice. Mice (3-weeks old) were raised under either normal light (NL: 100-200 lux)
Zhi Ruan et al.
Brain : a journal of neurology, 144(1), 288-309 (2020-11-28)
Extracellular vesicles are highly transmissible and play critical roles in the propagation of tau pathology, although the underlying mechanism remains elusive. Here, for the first time, we comprehensively characterized the physicochemical structure and pathogenic function of human brain-derived extracellular vesicles
Hao-Yu Zou et al.
The Journal of clinical investigation, 132(8) (2022-04-16)
Mushroom spine loss and calcium dyshomeostasis are early hallmark events of age-related neurodegeneration, such as Alzheimer's disease (AD), that are connected with neuronal hyperactivity in early pathology of cognitive brain areas. However, it remains elusive how these key events are
Questions
  1. What is the antibody concentration in the provided 100ul?
    1 answer
    1. The concentration of this product is 1mg/ml.