MAB4356C3
Anti-DPPA-2 Antibody, clone 6C1.2, Cy3 conjugate
clone 6C1.2, from mouse, CY3 conjugate
Synonym(e):
Pluripotent embryonic stem cell-related gene 1 protein, developmental pluripotency associated 2
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
CY3 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6C1.2, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Dppa2(73703)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Pluripotente Stammzellen & Stammzellen der frühen Entwicklungsphase
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse Embryonic Stem Cells (SCR012).
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2