MAB353C3
Anti-Nestin Antibody, clone rat-401, Cy3 conjugate
clone rat-401, from mouse, CY3 conjugate
Synonym(e):
rat401, NES, Nbla00170, FLJ21841
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
CY3 conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
rat-401, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse
Darf nicht reagieren mit
human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NES(10763)
mouse ... Nes(18008)
rat ... Nes(25491)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Neurowissenschaft
Neurofilament & Neuronen-Stoffwechsel
Neuronen- & Gliamarker
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Mouse cortical neural stem cells (SCR029)
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable