MAB3075
Anti-G-Protein-Giα-1-Antikörper, Klon R4
ascites fluid, clone R4, Chemicon®
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
R4, monoclonal
Speziesreaktivität
guinea pig, bovine, mouse, rat, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
bovine ... Gnai1(281790)
human ... GNAI1(2770)
mouse ... Gnai1(14677)
rat ... Gnai1(25686)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Signalgebung
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium-Signalisierung
Markiert ein einzelnes Proteinband von 39–42 kDa in Rinder- und Rattenmembranen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit