MAB3069
Anti-Connexin 32 Antibody, clone M12.13
clone M12.13, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Cx32
Größe auswählen
CHF 449.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 449.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
M12.13, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GJB1(2705)
Spezifität
Anwendung
Zellstruktur
Adhäsions-Proteine (CAMs – Zelladhäsionsmoleküle)
Works with lightly formaldehyde-fixed tissue.
Western blot: Detects a 27 kDa Connexin 32 polypeptide in blots of rat hepatocyte gap junctions and an additional 47 kDa band corresponding to aggregates.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable