MAB2641
Anti-Fibrillin (Pan) Antibody, clone 689
clone 689, from mouse
Synonym(e):
EGF-containing fibulin-like extracellular matrix protein 1, Fibrillin-like protein, Extracellular protein S1-5
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
689, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
chicken (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EFEMP1(2202)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: 1:200 dilution of the antibody detected Fibrillin (Pan) in fresh frozen mouse skin tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Mouse skin tissue
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable