MAB2617
Anti-Kindlin-2 Antibody, clone 3A3
clone 3A3, from mouse
Synonym(e):
Mitogen-inducible gene 2 protein, Pleckstrin homology domain-containing family C member 1, fermitin family homolog 2, kindlin 2, mitogen inducible gene 2 protein
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3A3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (98% sequence homology), mouse (98% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FERMT2(10979)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelett
Qualität
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected Kindlin-2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HeLa cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable