MAB1955
Anti-Integrin α4 Antibody, clone P4C2
ascites fluid, clone P4C2, Chemicon®
Synonym(e):
CD49d
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P4C2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG3
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA4(3676)
Spezifität
Anwendung
Zellstruktur
Integrine
Inhibits attachment of hematopoeitic cells and T-lymphocytes but not fibroblasts to fibronectin; typical titer is >1:1,000
Aggregation of Jurkat cells to 1:1600 dilution
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable