MAB1954
Anti-Integrin α4 Antibody, clone P4G9
ascites fluid, clone P4G9, Chemicon®
Synonym(e):
CD49d
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P4G9, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA4(3676)
Spezifität
Anwendung
Zellstruktur
Integrine
Inhibits attachment of hematopoeitic cells and fibroblasts to fibronectin (note: sodium azide should be removed prior to attachment assay).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Verlinkung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable