MAB1820
Anti-Scribble Antibody
clone 7C6.D10, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Scrib, LAP4
Größe auswählen
CHF 383.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 383.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7C6.D10, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SCRIB(23513)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Tumormarker
Cytoskelett
Western blot: 0.2 µg (1:2000)
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable