MAB1763
Anti-Fibulin-3 Antibody
ascites fluid, clone G3-5, Chemicon®
Synonym(e):
EFEMP1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
G3-5, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Angaben zum Gen
human ... EFEMP1(2202)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Positive: ARPE-19 cell line.