MAB1675
Anti-Cytokeratin 19 Antibody, clone E6
ascites fluid, clone E6, Chemicon®
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
E6, monoclonal
Speziesreaktivität
fish, rat, rabbit
Darf nicht reagieren mit
human, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KRT19(3880)
mouse ... Krt19(16669)
rat ... Krt19(360626)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualität
Sonstige Hinweise