MAB1620-AF647
Anti-Cytokeratin 5,6 Antibody, clone D5/16B4, Alexa Fluor™ 647
clone D5/16B4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonym(e):
Keratin, type II cytoskeletal 5, 58 kDa cytokeratin, Cytokeratin-5, CK-5, Keratin-5, K5, Type-II keratin Kb5
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
ALEXA FLUOR™ 647
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
D5/16B4, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KRT5(3852)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelett
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Cytokeratin 5/6 in A431 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable