MAB13431
Anti-MMP-2 Antibody, pro and active form, clone A-Gel VC2
clone A-Gel VC2, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Gelatinase A, 72 kDa Type IV Collagenase
Größe auswählen
CHF 604.00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 604.00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
A-Gel VC2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotyp
IgG1
Eignung
not suitable for Western blot
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MMP2(4313)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
CELLULAR LOCALIZATION:
Cytoplasmic.
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
MMPs & TIMPs
ELISA (not suitable for coating, contains BSA) 1:200-1:2000
Not suitable for Western blotting
Optimal working dilution should be determined by the end user.
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
POSTIVE CONTROL:
Conditioned, serum-free medium from (dexametha-sone-treated) human fibrosarcoma HT-1080 or endothelial HUVEC cells. Placenta, bladder, breast and ovarian carcinomas.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable