MAB10209-I
Anti-HSV-2 Nucleocapsid p40 Antibody, clone 3E1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E1, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 66.94 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
virus
Verpackung
antibody small pack of 100 μL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotyp
IgG1
Epitopsequenz
Unknown
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in HSV-2-positive tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected HSV-2 Nucleocapsid p40 in HSV-2-positive tissue sections.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable