Merck
KR05A05HH1
Millipore
Opticap® XL5 Polygard® CR
inlet connection diam. 9/16 in., pore size 5.0 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm)
Synonym(e):
Opticap XL5 Polygard-CR 5.0 μm 9/16 in. HB/HB
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Hersteller/Markenname
Opticap®
Parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Länge
21.6 cm (8.5 in.)
Nennlänge Kartusche
5 in. (12.5 cm)
Durchmesser
10.7 cm (4.2 in.)
Durchm. Einlassanschluss
9/16 in.
Breite Einlass bis Auslass
21.6 cm (8.5 in.)
Durchm. Auslassanschluss
9/16 in.
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤30 mg/capsule
Matrix
Polygard®-CR
Porengröße
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Fitting
inlet hose barb
14 mm (9/16 in.) inlet/outlet hose barb
outlet hose barb
Allgemeine Beschreibung
Polygard® CR products are nominally rated filters designed for particle removal applications in liquids and gases. The graded-density depth structure of Polygard® CR filter media provides maximum filtration capacity, and the all-polypropylene construction offers low extractables levels and broad chemical compatibility.
The KR05A05HH1 Opticap® XL5Polygard® CR features a pore size of 5.0 μm. This single layer capsule filter has a hose barb inlet/outlet connection measuring 9/16 in. in diameter.
Opticap XL capsule filters eliminate the time and expense associated with assembling, cleaning, and validating stainless steel housings. The capsule patented design allows unparalleled thermal and hydraulic stress resistance, resulting in reliability, high confidence in the sterility process and improved cleanliness. The unique capsule design with Polygard® CR media minimizes hold-up volume and reduces production losses.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Format: Single Layer
Verpackung
Leicht zu öffnender Doppelbeutel
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
3 Autoklavenzyklen von 30 min bei 126 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥2,5 l Wasser
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Rechtliche Hinweise
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
EMD Millipore Corporation bestätigt, dass dieses Produkt der europäischen Druckgeräterichtlinie 97/23/EG vom 29. Mai 1997 entspricht. Dieses Produkt wurde unter Artikel 3 § 3 der Druckgeräterichtlinie klassifiziert. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit anerkannten technischen Methoden entwickelt und hergestellt, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. In Konformität mit Artikel 3 § 3 dieser Druckgeräterichtlinie besitzt dieses Produkt kein CE-Zeichen.