KGW6A02TT3
Polysep™ II, 1,0/0,5 µm nominal, Opticap®-XL-Kapsel
Opticap® XL 2, inlet connection diam. 1-1/2 in., pore size 1.0/0.5 μm, cartridge nominal length 2 in. (5 cm)
Synonym(e):
Opticap XL2 Polysep II 1.0/0.5 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
Opticap® XL 2
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Opticap®
Parameter
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
prefiltration: suitable
Länge
14.2 cm (5.6 in.)
Breite
3.3 in.
Nennlänge Kartusche
2 in. (5 cm)
Durchmesser
14.5 cm (5.7 in.)
Filtrationsfläche
0.06 m2
Durchm. Einlassanschluss
1-1/2 in.
Breite Einlass bis Auslass
14.2 cm (5.6 in.)
Durchm. Auslassanschluss
1-1/2 in.
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤45 mg/capsule
Matrix
Polysep™ II
pore size
1.0/0.5 μm nominal pore size
1.0/0.5 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Fitting
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Versandbedingung
ambient
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
- Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
- Anwendung: BioProcessing
- Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
- Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die erste Seite des Leitfadens für die Sichtprüfung und den einleitenden Abschnitt des Technischen Merkblatts für gemischte Celluloseester
- Lagerung: Lesen Sie bitte den einleitenden Abschnitt des Technischen Merkblatts für gemischte Celluloseester
- Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2