KC-1L-BK
Anti-E (Klon MS-12), FFMU
Anti-E from the clone MS-12, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
Synonym(e):
Anti-E (clone MS-12), FFMU
About This Item
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Antikörperform
unpurified
Klon
MS-12, monoclonal
Form
liquid
Verpackung
pack of 1 L
Konzentration
2-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
Methode(n)
agglutination assay: suitable
pH-Wert
6.7-7.7
Isotyp
IgM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zum Formulieren von Anti-E-Blutgruppenbestimmungsreagenzien oder -geräten.
Enthält 0,1 % (w/v) Natriumazid; Haltbarkeit: 24 Monate ab dem Filtrationsdatum.
Durch die US FDA unter einer geteilten Fertigungsvereinbarung lizensiert.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1