Merck
JBRMHWG05505
Millipore
55-Plus Monitor
ready-to-use, disposable filtration unit, pore size 0.45 μm, white filter (gridded), mixed cellulose esters (MCE) membrane, suitable for (microbiological analysis), suitable for water monitoring
Synonym(e):
Membranfiltrationseinheit
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.24
Materialien
cellulose pad(s) (absorbent)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyethylene cap
polypropylene device
polystyrene base
polystyrene funnel(s)
polystyrene lid
white filter (gridded)
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
ready-to-use
Hersteller/Markenname
55-PLUS Monitor
Parameter
100 mL sample volume
Filterdurchm.
55 mm
Filtrationsfläche
21.1 cm2
Porengröße
0.45 μm pore size
Kapazität
-100 mL total capacity
Eignung
suitable for (microbiological analysis)
Anwendung(en)
bioburden testing
food and beverages
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der 55-Plus Monitor ist eine gebrauchsfertige, sterile Einweg-Filtrationseinheit für die Rückgewinnung von Mikroorganismen in Getränken und Prozesswasser. Die Filtrationseinheit kann Probenvolumina bis zu 100 ml filtrieren und die zerlegte Einheit als Kulturschale verwenden, indem nach der Probenfiltration 2 ml des Kulturmediums in die Basisschale gegeben werden. Die Basis besteht aus einer weißen, gerasterten Membran aus gemischten Zelluloseestern (MCE), die mit einem AP10-Absorptionskissen verbunden ist. Das Design der Anschlüsse ermöglicht, dass die Luft entweichen kann und sich die Membran bei der Einführung von Nährstoffen nicht biegt. Mit dem Kunststoffadapter wird eine Verbindung zwischen dem 55-Plus Monitor und einem Neopren-Stopfen Nr. 8 mit einem Loch (3/8” ID) hergestellt. Ein graduierter, 110-ml-Trichter passt auf die Basis und hat einen Deckel mit einem eingebauten Vergrößerungs-“glas”, um die Untersuchung von einzelnen stecknadelkopfgroßen Kolonien zu erleichtern. Die 55-PlusMonitore bieten 50 % mehr Filtrationsfläche als herkömmliche 47-mm-Filterhalterungen und -Geräte, was zu schnelleren Durchflussgeschwindigkeiten führt. Der 55-Plus Monitor wurde zur Verringerung der Umgebungs-Keimbelastung mit Gammastrahlung behandelt.
Anwendung
Der 55-Plus Monitor ist eine gebrauchsfertige Einweg-Filtrationseinheit für die mikrobiologische Analyse von Getränken und Prozesswasser
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Praktisch und einfach anzuwenden
  • Sterilisiertes und gebrauchsfertiges Produkt – spart Zeit und Kosten
  • Verringert die Arbeitsbelastung im Labor
  • Schnellere Filtrationsrate aufgrund der größeren Oberfläche
Rechtliche Hinweise
55-PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Routine water and beverage microbiological analysis using the 55-Plus™ Monitor