IM42
Anti-MT1-MMP (Ab-3) Mouse mAb (114-6G6)
liquid, clone 114-6G6, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-MMP-14
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
114-6G6, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MMP14(4323)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Frozen Sections (not recommended)
Paraffin Sections (10 g/ml, Pronase<TMSYMBOL></TMSYMBOL> or heat pre-treatment required)
Immunoblotting (10 g/ml)
Immunocytochemistry (see application reference)
Immunoprecipitation (not recommended)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
trpE (Ab-1) or untreated MD-MB-231 cells
HT-1080 cells, ConA-treated MD-MB-231 cells, or breast carcinoma tissue
Sonstige Hinweise
Okada, A., et al. 1997. J. Cell. Biol.147, 67.
Okumura, Y., et al. 1997. FEBS Lett.402, 181.
Ueno, H., et al. 1997. Cancer Res.57, 2055.
Strongin, A.Y., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 5331.
Takino, T., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 23013.
Sato, H., et al. 1994. Nature370, 61.
Cottam, D.W. and Rees, R.C. 1993. Intl J. Oncol.2, 861.
Stetler-Stevenson, W.G., et al. 1993. FASEB J.7, 1434.
Fridman, R., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 15389.
Woessner, J.F. 1991. FASEB J.5, 2145.
Liotta, L.A. and Stetler-Stevenson, W.G. 1990. in Sem. Cancer Biol., ed. M.M. Gottesman. Vol. 1(2):99-106.
Goldberg, G.I., et al. 1989. PNAS86, 8207.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1