H1WT2G01PP
Einzelrund-Gehäuse der Serie 4000™
cartridge nominal length 20 in. (50.8 cm), ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
About This Item
Materialien
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
316 stainless steel (EN 1.4404)
316L stainless steel
silicone plunger seal (for valve tip)
Beschreibung
Electropolished Ra 0.8 μm 32 μinch external
Messbereich Eingangsdruck
10 bar (145 psig / 970 kPa at 25 °C)
Parameter
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
150 °C temp. limit at 3.2 bar (46 psig / 320 kPa)
Gesamt L
704.5 mm ± 3 (27.74 in. ± 0.118)
Nennlänge Kartusche
20 in. (50.8 cm)
Anschluss AD × ID × H
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
Klemmringgröße
4 in.
Port AD × ID × H
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
Fitting
plunger-type vent valve