Merck
H1RT1G01PPL
Einzelrund-Gehäuse der Serie 4000
cartridge nominal length 10 in. (25.4 cm), ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
About This Item
UNSPSC-Code:
40161525
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
316 stainless steel (EN 1.4404)
silicone plunger seal (for valve tip)
Parameter
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
Gesamt L
450.5 mm ± 3 (17.736 in. ± 0.118)
Nennlänge Kartusche
10 in. (25.4 cm)
Anschluss AD × ID × H
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
Klemmringgröße
4 in.
Port AD × ID × H
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
Fitting
plunger-type vent valve
Allgemeine Beschreibung
Series 4000 Housing Single-Round T-Line 10-inch Code 7
Single Round T-Line
Verpackung
Material Size: 1
Sonstige Hinweise
Surface Finish, Exterior: Electropolished Ra ≤ 0.8 μm 32 μinch external
Surface Finish, Wetted: Electropolished Ra ≤ 0.38 μm 15 μinch internal
Rechtliche Hinweise
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany