Merck
H1RT1G01PP
Millipore
Einzelrund-Gehäuse der Serie 4000
cartridge nominal length 10 in. (25.4 cm), 304 stainless steel ferrule, ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
About This Item
UNSPSC-Code:
40161525
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
304 stainless steel ferrule
316 stainless steel (EN 1.4404)
PTFE seal (for Plunger Valve Tip)
silicone plunger seal (for valve tip)
Parameter
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
Gesamt L
450.5 mm ± 3 (17.736 in. ± 0.118)
Nennlänge Kartusche
10 in. (25.4 cm)
Anschluss AD × ID × H
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
Klemmringgröße
4 in.
Port AD × ID × H
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
Fitting
plunger-type drain valve
plunger-type vent valve
Allgemeine Beschreibung
Series 4000 Housing Single-Round T-Line 10-inch Code 7
Single Round T-Line
Verpackung
Material Size: 1
Rechtliche Hinweise
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany