GR37
Anti-Vitamin D Receptor (Ab-1) Rat mAb (9A7γE10.4)
liquid, clone 9A7γE10.4, Calbiochem®
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
9A7γE10.4, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
chicken, hamster, mouse, porcine, rat, amphibian, human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VDR(7421)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Gel Shift (see comments)
Immunoblotting (1:200-1:400)
Immunoprecipitation (10 µl/mg protein lysate)
Paraffin Sections (1:50-1:100, sample pre-treatment required, see comments)
Verpackung
Warnhinweis
Hinweis zur Analyse
Breast carcinoma tissue (see comments)
Sonstige Hinweise
Fleet, J.C. 1999. Nutr. Rev.57 60.
Evans, S.R., et al. 1998. Clin. Cancer Res.4, 1591.
Friedrich, M., et al. 1998. J. Histochem. Cytochem.46, 1335.
Issa, L.L., et al. 1998. Inflamm. Res.47, 451.
Kivineva, M., et al. 1998. J. Steroid Biochem. Mol. Biol.66, 121.
Nangia, A.K., et al. 1998. J. Steroid Biochem. Mol. Biol.66, 241.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable