Wichtige Dokumente
GF325
Sigma-Aldrich
IL-10,
human, rekombinant, tierfrei
Synonym(e):
Interleukin-10, IL10
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verunreinigungen
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Qualitätsniveau
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
IL-10 ist ein immunsuppressives Zytokin, das von verschiedenen Säugetierzelltypen produziert wird, darunter Makrophagen, Monozyten, T-Zellen, B-Zellen und Keratinozyten. IL-10 wirkt hemmend auf die Expression entzündungsfördernder Zytokine wie IL-1 und TNF-α. Wie IL-4 verbessert IL-10 die humorale Immunantwort und schwächt die zellvermittelte Immunantwort ab. Humanes IL-10 ist in murinen Zellen aktiv, während murines IL-10 in humanen Zellen nicht aktiv ist. Rekombinantes humanes IL-10 ist ein 18,6-kDa-Protein, das 161 Aminosäurereste enthält.
Produktherkunft: Das Protein wird in E. coli exprimiert.
Das Protein wird ohne die Verwendung von tierischen Produkten/Reagenzien hergestellt und gilt als tierversuchsfrei und kann in Protokollen verwendet werden, bei denen eine mögliche Übertragung von tierischen Viren und eine Kontamination vermieden werden muss.
Anwendung
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Qualität
Der ED50-Wert wurde durch die dosisabhängige Co-Stimulation (mit humanem IL-4) von MC/9-Zellen bestimmt. Der erwartete ED50-Wert beträgt ≤ 2,0 ng/ml, was einer spezifischen Aktivität von ≥ 5 x 10^5 
Einheiten/mg entspricht.
Physikalische Form
Das Produkt wird in 20 mM Natriumphosphat, pH 7,2, bereitgestellt und vor der Lyophilisierung durch einen 0,2-Mikrometer-Filter gefiltert.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum bis zu 4 Monate haltbar. Zentrifugieren Sie das Fläschchen vor dem Öffnen.
In Wasser zu einer Konzentration von 0,1 bis 1,0 mg/ml rekonstituieren. Nicht vortexen. Für eine längere Lagerung wird empfohlen, sie in einem Puffer, der ein Trägerprotein enthält, weiter zu verdünnen und in Arbeitsaliquoten bei -20 °C zu lagern.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1