Merck
FGLP09050
Millipore
Fluoropore-Membranfilter
Fluoropore®, filter diam. 90 mm, hydrophobic
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter, Porengröße 0,22 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Fluoropore®
Millipore
Parameter
130 °C max. temp.
24 mL/min-cm2 water flow rate
5 L/min-cm2 air flow rate
Filterdurchm.
90 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
0.22 μm pore size
85 % porosity
Blasenpunkt
≥1.0 bar, air with methanol at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: FGLP
Filtertyp: Oberflächenfilter
Unsere Fluoropore®-Membran ist eine hydrophobe Polymermembran aus Polytetrafluorethylen (PTFE), die an einen Träger aus Polyethylen hoher Dichte gebunden ist, um die Handhabungseigenschaften des Filters für normale Anwendungen zu verbessern. Fluoropore-Membranen bieten eine breite chemische Kompatibilität, hohe Durchflussraten und Konsistenz. (Bitte beachten Sie, dass Produkte mit Katalognummern, die FHUP enthalten, unlaminiert sind oder ohne Unterlage hergestellt werden.)
Unsere Omnipore-Membran ist eine hydrophile PTFE-Membran, die mit allen Lösungsmitteln, Säuren und Laugen kompatibel ist.
Merkmale& und Vorteile:
- Biologisch und chemisch inert
- Hohe Porosität ergibt hohe Durchflussraten
- Hydrophobe und hydrophile PTFE-Varianten für die Filtration wässriger und organischer Proben verfügbar
Anwendungen:
- Fluoropore-Membran: Klärung von Säuren, Basen und Lösungsmitteln; Luftüberwachung; Filterung und Entlüftung von Gasen; UV-Spektroskopie
- Omnipore-Membran: Filtration von wässrigen Lösungen, Klären von Säuren und Laugen
Anwendung
  • Klärfiltration von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
  • Filtern oder Entlüften von Gasen
  • UV-Spektroskopie
  • Partikelüberwachung
  • Filtration mobiler Phasen bei HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analyse auf Mikroplastik
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Retention von: Mikroorganismus
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Retention oder Entfernen von biologischen Kontaminanten
  • Gebrauchsanweisung: Bei der Sterilfiltration einer Flüssigkeit durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) werden biologische Kontaminanten, einschließlich Bakterien, Schimmel und Hefe, auf effektive Weise entfernt.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany