Merck
EZFITEFUN6
Millipore
EZ-Fit® Filtrationsleiste
6-place, For EZ-Fit® Filtration Units
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Materialien
stainless steel
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Aufnahme
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type bottled water
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das einzigartige Design der EZ-Fit® Filtrationsleiste ermöglicht einen optimierten Workflow und eine bessere Kontrolle der Kontaminationsrisiken. Unterschiedliche Filtrationsköpfe passen sowohl auf wiederverwendbare als auch auf Einweg-Filtrationsvorrichtungen. Die geringe Höhe verbessert den Arbeitskomfort bei Verwendung von Laminar-Flow-Werkbänken. Die EZ-Fit® Filtrationsleiste verhindert die Entstehung von Biofilm, da jede einzelne Komponente zur einfachen Reinigung und zum Autoklavieren entfernt werden kann.
Anwendung
Die EZ-Fit® Filtrationsleiste wird für universelle Laborfiltrationen verwendet und unterstützt die gleichzeitige Filtration von sechs Prüfproben. Die Filtrationsleiste ist zur Verwendung mit EZ-Fit® Filtrationseinheiten geeignet.
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Autoklavierbar
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Sauberes Trinkwasser ist für die Produktion von Lebensmitteln und Getränken unerlässlich. In diesem Artikel wird ein Überblick über die chemische und mikrobiologische Prüfung von Trinkwasser in Bezug auf Qualität und Sicherheit gegeben.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.