Merck
EZCURVBAT
Millipore
Lithium-Ionen-Akku
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.79
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
EZ-Pak®
Qualitätsniveau
Ausgabe
14.8 V
Aufnahme
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Kompatibilität
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der Lithium-Ionen-Akku ist ein Zubehörteil für den EZ-Pak® Curve-Membranspender. Der EZ-Pak® Curve-Membranspender revolutioniert die Handhabung von Filtern für die Membranfiltration, indem sie die Vorteile schneller, steriler Membranspender und eine berührungslose Bedienung mit einer einhändigen Membranübertragung kombinieren. Der Akku ist ein wiederaufladbarer 14,8-V-Lithium-Ionen-Akku, der für einen effizienten Betrieb des Membranspenders sorgt. Mit einem voll aufgeladenen Lithium-Ionen-Akku können bis zu 10.000 Membranen abgegeben werden.
Anwendung
Der Lithium-Ionen-Akku ist ein Zubehörteil für den EZ-Pak® Curve-Membranspender und wird in der allgemeinen mikrobiologischen Analyse von Bier, Flaschenwasser, der pharmazeutischen Produktanalyse, der Umweltanalyse, bei Keimbelastungstests und bei der Wasserüberwachung eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany