E8082-K
Mouse Leptin Standard
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.84
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable