DR1025
PhosphoDetect Anti-Chk1 (pSer³¹⁷) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
monkey, rat, mouse, human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer317/pSer317)
Angaben zum Gen
human ... CHEK1(1111)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1:1000)
Immunocytochemistry (1:500, fluorescence)
Paraffin Sections (1:50)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Lysates from COS cells treated with UV
Sonstige Hinweise
Shieh, S.Y., et al. 2000. Genes Dev.14, 289.
Martinho, R.G., et al. 1998. EMBO J.17, 7239.
Zeng, Y., et al. 1998. Nature395, 507.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1