Merck
DDMISC0010
Direct Detect® Spotting Tray
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
5 PKG
CHF 67.20
CHF 67.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160606
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Direct Detect®
technique(s)
protein quantification: suitable
shipped in
ambient
Quality Level
General description
The Direct DetectTM Spotting Tray is designed to hold 5 Assay-free Cards for rapid spotting.
Legal Information
DIRECT DETECT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany