Merck
D030F3P01
Millipore
Clarigard® Kartuschenfilter
pore size 3.0 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonym(e):
Clarigard Cartridge Filter 30 in. 3.0 μm Code F PE
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
polyethylene seal
polypropylene
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Clarigard®
Clarigard®
Parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Nennlänge Kartusche
30 in. (75 cm)
Durchmesser
6.7 cm (2.6 in.)
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤30 mg
Porengröße
3.0 μm nominal pore size
3.0 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code F (double open end w/flat gaskets)
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filterelement
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
10 Autoklaven- oder In-situ-Dampfsterilisationszyklen von 30 min bei 126 °C
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥9 l Wasser
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
Sonstige Hinweise
Directions for Use
  • Organism Retention: 99.99% retention
  • Mode of Action: Filtration (nominal)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Bioburden reduction
  • Instructions for Use: Please refer to the Polygard® and Clarigard® Cartridges user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Rechtliche Hinweise
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany