CVSS72TP3
Multimedia Durapore® 0.5/0.2/0.22 µm, Cartridge
pore size 0.5/0.2/0.22 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonym(e):
Durapore Multimedia Cartridge Filter 20 in. 0.5+0.2+0.22 μm Code 7
About This Item
Materialien
PVDF
mixed cellulose esters (MCE)
mixed cellulose esters (MCE) prefilter
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Durapore®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Parameter
≤21.6 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
20 in.
Breite
2.7 in.
Nennlänge Kartusche
20 in. (50 cm)
Durchmesser
6.9 cm (2.7 in.)
Filtrationsfläche
1.12 m2
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤140 mg/cartridge
Matrix
Multimedia Durapore®
pore size
0.5/0.2/0.22 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Blasenpunkt
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
Kartuschencode
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
Sonstige Hinweise
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Angaben zur Herstellung
6 Autoklavenzyklen oder In-situ-Dampfsterilisationszyklen von 30 min bei 123 °C
Hinweis zur Analyse
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2