CTGR02TP1
Aervent® 0,2 µm, Kartusche
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (51 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonym(e):
Aervent CTGR Cartridge Filter 20 in. 0.2 µm Code 0
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
steam-in-place compatible
Produktlinie
Aervent®
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Aervent®
Parameter
≤48 mL/min nitrogen diffusion at 970 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C
1.8 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse; intermittent)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
Methode(n)
gas filtration: suitable
Länge
20 in.
Breite
2.7 in.
Nennlänge Kartusche
20 in. (51 cm)
Durchmesser
6.9 cm (2.7 in.)
Filtrationsfläche
1.3 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤70 mg/cartridge
Matrix
Aervent®
Porengröße
0.2 μm pore size
Aufnahme
sample type gas
Blasenpunkt
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
Kartuschencode
Code 0 (2-222; O-rings)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Verpackung
Qualität
Angaben zur Herstellung
150 (100 in Fließrichtung/50 gegen die Fließrichtung) In-situ-Dampfsterilisationszyklen von 30 min bei 145 °C
Hinweis zur Analyse
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.
Sonstige Hinweise
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.