CP26
Anti-Integrin β₁ Mouse mAb (4B7)
liquid, clone 4B7, Calbiochem®
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B7, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Darf nicht reagieren mit
mouse, rat
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunofluorescence (2.5 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Paraffin Sections (2 µg/ml, no pre-treatment required)
Immunoblotting (not recommended)
Neutralization Studies (see application references)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
A-431 or Jurkat cells or skin tissue
Sonstige Hinweise
Farnoud, M.R. et al. 1996. Int. J. Cancer67, 45.
Morimoto, C. and Tachibana, K. 1996. Hum. Cell.9, 163.
Webb, D.L. et al. 1996. J. Cell. Biochem.61, 127.
Schaller, M.D. et al. 1995. J. Cell. Biol.130, 1181.
Akiyama, S.K. et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 15961.
Albelda, S.M. 1993. Lab. Invest.68, 4.
Evans, C.W. 1992. Cell. Biol. Int. Rep.16, 1.
Albelds, S.M. and Buck, C.A. 1990. FASEB J.4, 2868.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13