Wichtige Dokumente
CN2573001
Millipore
*PP PLEAT CART 2.5UM 30" C-7
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
polypropylene
Qualitätsniveau
Porengröße
2.5 μm nominal pore size
2.5 μm pore size
Kartuschencode
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filterelement